Antimony(III) isopropoxide 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSIN1120-10GEA 285 EUR
APOSIN1120-10G
Antimony(III) isopropoxide 99,9%
Antimony(III) isopropoxide
Formula: C₉H₂₁O₃Sb
MW: 298,80 g/mol
Pto. Ebullición: 68 °C/3mmHg
Densidad: 1,307 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143623
Núm. CAS: 18770-47-3