Aluminio cloruro, anhidro 99.99+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSIN1012-100GEA
0
EUR
APOSIN1012-100G
APOSIN1012-25G
Aluminio cloruro, anhidro 99.99+%
Aluminio cloruro
Formula:
AlCl₃ MW: 133,34 g/mol Pto. de fusión: 190 °C Densidad: 2,44 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003422 Núm. CAS: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 UN: 1726 ADR: 8,II |