Aluminium antimonide 99,95% 6.35 mm & down
Proveedor: Apollo Scientific
APOSIN1008-25GEA 597 EUR
APOSIN1008-25G
Aluminium antimonide 99,95% 6.35 mm & down
Aluminium antimonide
Formula: AlSb
MW: 148,73
Pto. de fusión: 1050 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014154
Núm. CAS: 25152-52-7