Skepinone-L
Proveedor: Apollo Scientific
APOSBISN0248-1MGEA 0 EUR
APOSBISN0248-1MG APOSBISN0248-10MG APOSBISN0248-5MG
Skepinone-L
Skepinone-L
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₄H₂₁F₂NO₄
MW: 425,40 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22572738
Núm. CAS: 1221485-83-1