LOXO-195 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSBISN0067-5MGEA
154
EUR
APOSBISN0067-5MG
APOSBISN0067-10MG
LOXO-195 98%
LOXO-195
LOXO-195 is a new-generation and selective TRK inhibitor.
Formula:
C₂₀H₂₁FN₆O MW: 380,43 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD31620755 Núm. CAS: 2097002-61-2 |