HEPPSO (Ácido β-hidroxi-4-(2-hidroxietil)piperazina-1-propanosulfónico) ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSBIH0893-100GEA 481 EUR
APOSBIH0893-100G APOSBIH0893-500G
HEPPSO (Ácido β-hidroxi-4-(2-hidroxietil)piperazina-1-propanosulfónico) ≥98%
HEPPSO (Ácido β-hidroxi-4-(2-hidroxietil)piperazina-1-propanosulfónico)
Biological buffer - useful range 7.1-8.5
Formula: C₉H₂₀N₂O₅S
MW: 268,3305 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038351
Núm. CAS: 68399-78-0