α-D(+)-Talose
Proveedor: Apollo Scientific
APOSBIFS0116-500MGEA 430 EUR
APOSBIFS0116-500MG APOSBIFS0116-250MG APOSBIFS0116-1G
α-D(+)-Talose
α-D(+)-Talose
Formula: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Pto. de fusión: 124…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064906
Núm. CAS: 2595-98-4
EINECS: 219-996-5