Ácido 5-hidroxiindol-3-ilacético
Atención
APOSBIB6066-1GEA 0 EUR
APOSBIB6066-1G APOSBIB6066-5G APOSBIB6066-500MG
Ácido 5-hidroxiindol-3-ilacético
Ácido 5-hidroxiindol-3-ilacético
Serotonin metabolite.
Formula: C₁₀H₉NO₃
MW: 191,19 g/mol
Pto. de fusión: 161…164 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005639
Núm. CAS: 54-16-0