6-Ethoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR31010-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR31010-250MG APOSOR31010-1G
6-Ethoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
6-Ethoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₃·ClH
MW: 298,765 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29042693
Núm. CAS: 1823188-30-2