4,8-Dibromoquinoline-3-carbonitrile
APOSOR309347-1GEA 0 EUR
APOSOR309347-1G
4,8-Dibromoquinoline-3-carbonitrile
4,8-Dibromoquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₀H₄Br₂N₂
MW: 311,96 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15527484
Núm. CAS: 1242260-88-3