4-Bromo-2,6,8-trimethylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR309294-1GEA 409 EUR
APOSOR309294-1G
4-Bromo-2,6,8-trimethylquinoline
4-Bromo-2,6,8-trimethylquinoline
Formula: C₁₂H₁₂BrN
MW: 250,134 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505145
Núm. CAS: 1070879-60-5