6-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR309278-1GEA
152
EUR
APOSOR309278-1G
APOSOR309278-5G
6-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
6-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formula:
C₁₀H₈ClNO MW: 193,63 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023981 Núm. CAS: 15644-86-7 |