6-Ethoxy-4-hydrazino-2-methylquinoline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR309213-1GEA 360 EUR
APOSOR309213-1G
6-Ethoxy-4-hydrazino-2-methylquinoline hydrochloride
6-Ethoxy-4-hydrazino-2-methylquinoline hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅N₃O·ClH
MW: 253,728 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09787829
Núm. CAS: 1071572-37-6