6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane

APOSOR309126-250MGEA 0 EUR
APOSOR309126-250MG APOSOR309126-1G
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane
6-Oxa-1-azaspiro[3.3]heptane
Formula: C₅H₉NO
MW: 99,131 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13180595
Núm. CAS: 1046153-00-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR