7-(Aminomethyl)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSOR30870-250MGEA
263
EUR
APOSOR30870-250MG
APOSOR30870-500MG
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
Formula:
C₈H₉N₃ MW: 147,177 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10696780 Núm. CAS: 944904-20-5 |