5-[(Morpholin-4-yl)methyl]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSOR30816-250MGEA
139
EUR
APOSOR30816-250MG
APOSOR30816-1G
5-[(Morpholin-4-yl)methyl]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-[(Morpholin-4-yl)methyl]thiophene-2-carboxaldehyde
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂S MW: 211,281 g/mol Pto. de fusión: 90…92 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD06803315 Núm. CAS: 893744-01-9 UN: 3259 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...