4-Bromo-2,5-dimethoxy-phenol

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR307800-1GEA 0 EUR
APOSOR307800-1G
4-Bromo-2,5-dimethoxy-phenol
4-Bromo-2,5-dimethoxy-phenol
Formula: C₈H₉BrO₃
MW: 233,059 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06409235
Núm. CAS: 557757-32-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR