N-(1-Methyl-piperidin-4yl)-benzene-1,4-diamine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR307781-1GEA 0 EUR
APOSOR307781-1G
N-(1-Methyl-piperidin-4yl)-benzene-1,4-diamine
N-(1-Methyl-piperidin-4yl)-benzene-1,4-diamine
Formula: C₁₂H₁₉N₃
MW: 205,299 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11506214
Núm. CAS: 1086392-72-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR