N-Hydroxy-2,3:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-α-D-glucofuranosylamine
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR307695-1GEA 177 EUR
APOSOR307695-1G
N-Hydroxy-2,3:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-α-D-glucofuranosylamine
N-Hydroxy-2,3:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-α-D-glucofuranosylamine
Formula: C₁₂H₂₁NO₆
MW: 275,298 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15530194
Núm. CAS: 1226812-52-7