cis-1-Amino-indan-2-carboxylic acid

Atención

APOSOR307532-250MGEA 0 EUR
APOSOR307532-250MG
cis-1-Amino-indan-2-carboxylic acid
cis-1-Amino-indan-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09260354
Núm. CAS: 135053-20-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR