6-Bromo-2-hydrazino-3-methylquinoline hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR307524-1GEA
384
EUR
APOSOR307524-1G
6-Bromo-2-hydrazino-3-methylquinoline hydrochloride
6-Bromo-2-hydrazino-3-methylquinoline hydrochloride
Formula:
C₁₀H₁₀BrN₃·ClH MW: 288,571 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11505170 Núm. CAS: 1172069-28-1 |