4-Bromo-2-methylisoindolin-1-one

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR30752-250MGEA 102 EUR
APOSOR30752-250MG
4-Bromo-2-methylisoindolin-1-one
4-Bromo-2-methylisoindolin-1-one
Formula: C₉H₈BrNO
MW: 226,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11878013
Núm. CAS: 435273-55-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR