N-Boc-(R)-2-Amino-3-methoxy-1-propanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR307123-1GEA 14.7 EUR
APOSOR307123-1G APOSOR307123-5G APOSOR307123-25G
N-Boc-(R)-2-Amino-3-methoxy-1-propanol 95%
N-Boc-(R)-2-Amino-3-methoxy-1-propanol
Formula: C₉H₁₉NO₄
MW: 205,251 g/mol
Pto. Ebullición: 95…97 °C (0,8 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD20261174
Núm. CAS: 183793-49-9