6-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 97%
APOSOR307049-100MGEA 0 EUR
APOSOR307049-100MG APOSOR307049-250MG
6-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 97%
6-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Formula: C₆H₄IN₃
MW: 245,021 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797552
Núm. CAS: 614750-84-4