2-Methyl-1,3,7-triazaspiro[4.5]dec-1-en-4-one hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSOR30669-100MGEA 94.5 EUR
APOSOR30669-100MG
2-Methyl-1,3,7-triazaspiro[4.5]dec-1-en-4-one hydrochloride
2-Methyl-1,3,7-triazaspiro[4.5]dec-1-en-4-one hydrochloride
Formula: C₈H₁₃N₃O·ClH
MW: 203,669 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11869758
Núm. CAS: 1214028-87-1