(S)-tert-Butyl 3-(oxetan-3-ylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
APOSOR306061-1GEA
0
EUR
APOSOR306061-1G
(S)-tert-Butyl 3-(oxetan-3-ylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
(S)-tert-Butyl 3-(oxetan-3-ylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Formula:
C₁₂H₂₂N₂O₃ MW: 242,315 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20233198 Núm. CAS: 1349699-71-3 |