2-Bromo-5-propylthiophene

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR305587-250MGEA 118 EUR
APOSOR305587-250MG
2-Bromo-5-propylthiophene
2-Bromo-5-propylthiophene
Formula: C₇H₉BrS
MW: 205,115 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18436301
Núm. CAS: 172319-75-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR