4'-Bromobiphenyl-4-yl butyl ether
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR305566-1GEA 326 EUR
APOSOR305566-1G
4'-Bromobiphenyl-4-yl butyl ether
4'-Bromobiphenyl-4-yl butyl ether
Formula: C₁₆H₁₇BrO
MW: 305,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26142691
Núm. CAS: 63619-63-6