Methyl 3-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)propanoate
APOSOR305448-250MGEA 0 EUR
APOSOR305448-250MG
Methyl 3-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)propanoate
Methyl 3-(4-hydroxy-2-methoxyphenyl)propanoate
Formula: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,226 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24728371
Núm. CAS: 628333-35-7