Methyl 6-chloro-1H-indazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR305441-250MGEA 242 EUR
APOSOR305441-250MG
Methyl 6-chloro-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl 6-chloro-1H-indazole-4-carboxylate
Formula: C₉H₇ClN₂O₂
MW: 210,617 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781390
Núm. CAS: 885519-72-2