3-(Pyridin-3-yl)propane-1-thiol
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR305417-250MGEA 205 EUR
APOSOR305417-250MG APOSOR305417-1G
3-(Pyridin-3-yl)propane-1-thiol
3-(Pyridin-3-yl)propane-1-thiol
Formula: C₈H₁₁NS
MW: 153,245 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19347136
Núm. CAS: 69603-49-2