1-[4-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-4-yl)morpholin-2-yl]methanamine
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR305395-250MGEA 749 EUR
APOSOR305395-250MG
1-[4-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-4-yl)morpholin-2-yl]methanamine
1-[4-(1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-4-yl)morpholin-2-yl]methanamine
Formula: C₁₁H₁₅N₅O
MW: 233,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13183749
Núm. CAS: 1034769-58-8