Pyrimidin-5-ol 1-oxide

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR305383-250MGEA 408 EUR
APOSOR305383-250MG
Pyrimidin-5-ol 1-oxide
Pyrimidin-5-ol 1-oxide
Formula: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,087 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13183719
Núm. CAS: 88070-44-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR