6-Methyl-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-5-one

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR305374-250MGEA 597 EUR
APOSOR305374-250MG
6-Methyl-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-5-one
6-Methyl-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-5-one
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13177957
Núm. CAS: 40107-94-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR