5-Amino-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 97%

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR305329-1GEA 669 EUR
APOSOR305329-1G
5-Amino-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 97%
5-Amino-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formula: C₆H₆N₄
MW: 134,139 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22550615
Núm. CAS: 1206974-46-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR