tert-Butyl 7-(cyanomethyl)-1H-indole-1-carboxylate

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR305238-250MGEA 473 EUR
APOSOR305238-250MG
tert-Butyl 7-(cyanomethyl)-1H-indole-1-carboxylate
tert-Butyl 7-(cyanomethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Formula: C₁₅H₁₆N₂O₂
MW: 256,3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13183461
Núm. CAS: 597544-18-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR