6-Chloro-2-iodo-1-methyl-1H-indole

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR305198-250MGEA 611 EUR
APOSOR305198-250MG
6-Chloro-2-iodo-1-methyl-1H-indole
6-Chloro-2-iodo-1-methyl-1H-indole
Formula: C₉H₇ClIN
MW: 291,516 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13177441
Núm. CAS: 174734-20-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR