(2-Iodo-1H-indol-1-yl)acetic acid

Atención

APOSOR305197-250MGEA 0 EUR
APOSOR305197-250MG
(2-Iodo-1H-indol-1-yl)acetic acid
(2-Iodo-1H-indol-1-yl)acetic acid
Formula: C₁₀H₈INO₂
MW: 301,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13183323
Núm. CAS: 206196-81-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR