4-Methoxy-1,2-dihydro-3H-indazol-3-one
APOSOR305091-250MGEA 0 EUR
APOSOR305091-250MG
4-Methoxy-1,2-dihydro-3H-indazol-3-one
4-Methoxy-1,2-dihydro-3H-indazol-3-one
Formula: C₈H₈N₂O₂
MW: 164,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13176928
Núm. CAS: 1000342-89-1