3-Iodo-1H-indazole-6-carbonitrile

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSOR305071-250MGEA 488 EUR
APOSOR305071-250MG
3-Iodo-1H-indazole-6-carbonitrile
3-Iodo-1H-indazole-6-carbonitrile
Formula: C₈H₄IN₃
MW: 269,042 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10696802
Núm. CAS: 906000-39-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR