tert-Butyl 3-bromo-5-cyano-1H-indazole-1-carboxylate
APOSOR305065-1GEA 0 EUR
APOSOR305065-1G APOSOR305065-250MG
tert-Butyl 3-bromo-5-cyano-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl 3-bromo-5-cyano-1H-indazole-1-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₂BrN₃O₂
MW: 322,157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13183024
Núm. CAS: 473416-06-7