7-Oxa-1-azaspiro[3.5]nonane
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR304425-1GEA 1560 EUR
APOSOR304425-1G
7-Oxa-1-azaspiro[3.5]nonane
7-Oxa-1-azaspiro[3.5]nonane
Formula: C₇H₁₃NO
MW: 127,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14581251
Núm. CAS: 106404-52-8