Spiro[3.5]nonan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR304419-1GEA 925 EUR
APOSOR304419-1G
Spiro[3.5]nonan-1-one
Spiro[3.5]nonan-1-one
Formula: C₉H₁₄O
MW: 138,207 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24386783
Núm. CAS: 29800-45-1