7-Oxospiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR304417-1GEA 1830 EUR
APOSOR304417-1G
7-Oxospiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid
7-Oxospiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24857339
Núm. CAS: 1440962-16-2