Methyl 3,4-dinitrobenzoate
|
Atención
|
APOSOR303573-1GEA
0
EUR
APOSOR303573-1G
Methyl 3,4-dinitrobenzoate
Methyl 3,4-dinitrobenzoate
Formula:
C₈H₆N₂O₆ MW: 226,143 g/mol Pto. de fusión: 88…90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02149453 Núm. CAS: 22907-68-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...