2-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-fluoren-9-one

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR303499-5GEA 234 EUR
APOSOR303499-5G APOSOR303499-1G
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-fluoren-9-one
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-fluoren-9-one
Formula: C₁₉H₁₉BO₃
MW: 306,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16294551
Núm. CAS: 1021306-45-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR