2-Bromo-3-nonylthiophene
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR303356-5GEA 219 EUR
APOSOR303356-5G APOSOR303356-1G APOSOR303356-10G
2-Bromo-3-nonylthiophene
2-Bromo-3-nonylthiophene
Formula: C₁₃H₂₁BrS
MW: 289,275 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20922797
Núm. CAS: 1398044-31-9