(1R)-5-tert-Butyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine ≥ ee 99%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSOR303308-500MGEA 945 EUR
APOSOR303308-500MG
(1R)-5-tert-Butyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine ≥ ee 99%
(1R)-5-tert-Butyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
Formula: C₁₃H₁₉N
MW: 189,297 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11515603
Núm. CAS: 808756-83-4