6-Chloro-N-(2-cyclopropylethyl)pyridazine-3-carboxamide

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR303266-1GEA 546 EUR
APOSOR303266-1G APOSOR303266-500MG
6-Chloro-N-(2-cyclopropylethyl)pyridazine-3-carboxamide
6-Chloro-N-(2-cyclopropylethyl)pyridazine-3-carboxamide
Formula: C₁₀H₁₂ClN₃O
MW: 225,675 g/mol
Pto. de fusión: 117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21255380
Núm. CAS: 840488-85-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR