5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid

Proveedor: Apollo Scientific

APOSOR303223-1GEA 423 EUR
APOSOR303223-1G APOSOR303223-500MG
5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,193 g/mol
Pto. de fusión: 258…260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18808688
Núm. CAS: 714273-88-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR